Documentos Principais
263389
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
technical grade, 80%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
243.15
Beilstein:
7209267
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
80%
Formulário
solid
pf
50-55 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
chave InChI
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of phenyl glycine derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lihu Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3735-3739 (2006-05-16)
Systematic modification of a screening lead yielded a class of potent glycinamide based CCR2 antagonists. The best compound (55, (2S)-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-{[2-(1-piperidinyl)ethyl]amino}-2-(3-thienyl)acetamide) displayed good binding affinity (IC50=30 and 39 nM) toward human monocytes and CHO cell expressing human CCR2b, respectively. Functionally, it