Key Documents
263494
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
175.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
densidade
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
chave InChI
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Legraverend M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)