126896
3-Fluorobenzylamine
97%
Sinônimo(s):
(3-Fluorophenyl)methanamine, 1-(3-Fluorophenyl)methanamine, 3-Fluorobenzenemethanamine, 3-Fluorophenylmethylamine, m-Fluorobenzylamine
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
chave InChI
QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?