Documentos Principais
263508
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
97%
Sinônimo(s):
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
175.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
densidade
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
chave InChI
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Aplicação
4-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the synthesis of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
M Nomura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(4), 533-538 (1999-03-31)
A series of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives was prepared as part of a search for antidiabetic agents. A structure-activity relationship study of these compounds led to the identification of 5-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[[4-(trifluorome thyl)-phenyl]methyl]benzamide (KRP-297) as a candidate drug for the treatment of diabetes mellitus.