Documentos Principais
15544
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Beilstein:
4295484
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
123-127 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.