Key Documents
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
245.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
92-96 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
chave InChI
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)