Y0000237
Perindopril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
perindopril
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
259-260 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
InChI
1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
chave InChI
CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)