Key Documents
8.03057
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
About This Item
Fórmula linear:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
202-819-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
temperatura de autoignição
445 °C
potência
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
75 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
chave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup