358819
Dimethyl trimethylsilyl phosphite
95%
Sinônimo(s):
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
pb
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
chave InChI
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
- phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
- sialyl phosphonate
- sulfonamide phosphonates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?