405957
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) phosphite
98%
Sinônimo(s):
Tris(2H-perfluoro-2-propyl) phosphite
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.300 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
densidade
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OP(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F18O3P/c10-4(11,12)1(5(13,14)15)28-31(29-2(6(16,17)18)7(19,20)21)30-3(8(22,23)24)9(25,26)27/h1-3H
chave InChI
MJOVEPJSFHDSOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of new phosphonylating and coupling agents for the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
- Preparation of nucleoside H-phosphonate units.
- Synthesis of tetrakis(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)(phenylthio)phosphorane by reacting with 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl benzenesulfenate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?