W230715
(±)-Citronellal
natural, ≥85%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
207 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; rose; sweet; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
chave InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W230715-1KG | |
W230715-1KG-K | 4061838093240 |
W230715-4KG | |
W230715-SAMPLE-K | 4061834355090 |
W230715-4KG-K | 4061838191403 |
W230715-8KG | |
W230715-8KG-K | |
W230715-SAMPLE |