D189006
4,N,N-Trimethylaniline
99%
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
99%
forma
liquid
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Reproductive organs
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?