41690
4,N,N-Trimethylaniline
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.547
p.e.
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 20 °C
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Charge-transfer complexes for redox polymerization: 4,N,N-Trimethylaniline used for on-demand amine/peroxide redox polymerization. This research offers a new perspective on the use of 4,N,N-Trimethylaniline in creating controlled polymer structures, which is crucial for various industrial and pharmaceutical applications (Garra et al., 2018).
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Reproductive organs
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?