W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Sinônimo(s):
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
pressão de vapor
138 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥90%
atividade óptica
[α]20/D +22°, neat
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
224 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W296309-5KG | |
W296309-100G | |
W296309-100G-K | 4061837518089 |
W296309-1KG | |
W296309-1KG-K | 4061835566204 |
W296309-SAMPLE | |
W296309-SAMPLE-K | 4061837518102 |