Documentos Principais
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-943-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.16 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
≤25 °C
temperatura de transição
flash point 82 °C
densidade
0.935 g/m3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@@H](CCC1=C(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C