63675
(+)-Menthone
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S,4R)-p-Menthan-3-one, (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +29±1°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 43
new score: 15
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.450
p.e.
209-210 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-DTWKUNHWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)