95401
Menthone
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥81% (GC)
≥97.0% (mixture of isomers, GC)
atividade óptica
[α]/D -7.0±5°, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤19% (isomenthone, minor component, GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.449-1.451
p.e.
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol