422770
Menthyl acetate
97%
Sinônimo(s):
(±)-Menthol acetate, (±)-Menthyl acetate, dl-Menthyl acetate
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
228-229 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Menthyl acetate is a monoterpene that is widely utilized as a flavoring agent in the food and beverage industry.
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolos
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol