W280011
1-Octanol
natural, ≥98%, FCC
Sinônimo(s):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.14 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
523 °F
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Chrna1(11435)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
187.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?