Documentos Principais
8.18795
Sigma-Aldrich
2-Decanone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Decanone, Methyl octyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
211-752-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
pf
3 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup