W268305
Methyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Bnzoic acid methyl ester, Clorius, Methyl benzene carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.68 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
densidade
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; phenolic; wintergreen
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?