W268313
Methyl benzoate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.68 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
densidade
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
floral; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W268313-1KG | |
W268313-5KG | |
W268313-SAMPLE | |
W268313-100G | |
W268313-100G-K | 4061837877124 |
W268313-1KG-K | 4061837877131 |
W268313-5KG-K | |
W268313-SAMPLE-K | 4061837877148 |