290998
Pentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
1-Pentylmagnesium bromide, n-Pentylmagnesium bromide, Amylmagnesium bromide, Bromopentylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.947 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Alkanes via Ni or Cu-catalyzed cross-coupling reaction with alkyl fluorides.
- Hydroxypiperidinones via the addition-cyclization-deprotection process of aldimines.
It can also be used as a reagent to synthesize a key intermediate by olefin alkylation in the total synthesis of alkaloid, (+)-hyperaspine , and surface alkylation of H-terminated Si (111), by Si-C bond formation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?