H6875
Hippuryl-L-phenylalanine
Sinônimo(s):
Hippuryl-Phe, N-Benzoyl-Gly-Phe
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-16(12-19-17(22)14-9-5-2-6-10-14)20-15(18(23)24)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t15-/m0/s1
chave InChI
CCLJGZGVIQBNDH-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Carboxypeptidase