H2508
Hippuryl-Arg
carboxypeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
N-Benzoyl-Gly-Arg
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hippuryl-Arg, carboxypeptidase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
chave InChI
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- aminopeptidase from Trogoderma granarium
- exopeptidase from Bactrocera oleae Gmelin, midgut of Plagiodera versicolora
- carboxypeptidase from Pichia pastoris
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?