N1268
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside
≥98%, powder
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
chave InChI
IFBHRQDFSNCLOZ-LDMBFOFVSA-N
Aplicação
- as a substrate to analyze the action mechanism of Pyrococcus furiosus thermostable glycosidase (PFTG) and kinetic parameters by isothermal titration calorimetry (ITC)
- as a substrate for GH1-glucosidase (EaBgl1A) enzyme
- as a substrate for screening cucumber enzymes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?