A1394
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
p-aminophenyl alpha-D-mannoside
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 123.00 to 135.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white to yellow cast
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
chave InChI
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?