N4264
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide
galactosaminide substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
OMRLTNCLYHKQCK-RGDJUOJXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3