N3512
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside
arabinosidase substrate, ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside, p-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside, arabinosidase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
chave InChI
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3