N7763
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside, powder
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
solubilidade
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
chave InChI
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3