M9400
β-Mannosidase from Helix pomatia
5-30 units/mL, ammonium sulfate suspension, crude extract
Sinônimo(s):
β-D-Mannoside mannohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
ammonium sulfate suspension
Nível de qualidade
qualidade
crude extract
peso molecular
94 kDa
concentração
5-30 units/mL
atividade externa
β-N-acetylglucosaminidase and α-mannosidase <1.0%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in the digestion of glycans for enzymatic analysis
- in the treatment of labeled monogalactosyl Manno-oligosaccharides
- in non-mammalian glycosidase inhibition assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
inibidor
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions