M0905
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl β-D-mannoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1
chave InChI
YUDPTGPSBJVHCN-NZBFACKJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3