C3784
Castanospermine
≥94% (GC), BioUltra, from Castanospermum australe seeds
Sinônimo(s):
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Castanospermum australe seeds
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥94% (GC)
forma
powder
pf
212-215 °C (dec.)
solubilidade
1 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
chave InChI
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3