Key Documents
217356
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
Sinônimo(s):
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Porcine pancreas
Nível de qualidade
forma
lyophilized
atividade específica
≥100 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
pI 
6.0
solubilidade
water: 1 mg/mL
atividade externa
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
chave InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Native carboxypeptidase B catalyzes the release of C-terminal from basic amino acids, arginine, lysine, or ornithine from polypeptides. Inhibited by EDTA and other Zn2+ chelators.
Native carboxypeptidase B catalyzes the release of C-terminal from basic amino acids, arginine, lysine, or ornithine from polypeptides. Inhibited by EDTA and other Zn2+ chelators. Has an optimal pH of 7.0-9.0 and a pI of 6.0.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of Hip-Arg per min at 25°C, pH 7.7.
forma física
Lyophilized from 360 µM HEPES, 1.41 µM zinc chloride, 1.41 mg/ml Trehalose, pH 7.4.
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Folk, J.E. 1970. Methods Enzymol.19, 504.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3