H1635
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, powder, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
acetic acid: ~50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
chave InChI
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?