SAE0075
Angiotensin Converting Enzyme, ACE, human
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ACE, ACE1, CD143, DCP, DCP1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidyldipeptide Hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥10 U/mg
peso molecular
calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)