F7131
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
FAPGG, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-phenylalanyl-glycyl-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly,
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
chave InChI
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?