I9759
Ile-Pro-Ile
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Diprotin A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
chave InChI
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.