MAK088
DPP4 Activity Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinônimo(s):
CD26 Activity Assay Kit, Deaminase Complexing Protein 2 Activity Assay Kit, Dipeptidyl Peptidase-4 Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup