N6875
2-Naphthyl acetate
Sinônimo(s):
β-Naphthyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Impurezas
<0.2% Free naphthol
pf
67-70 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
chave InChI
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in substrate sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to examine the composition of lipases in larvae and adult specimens
- in the preparation of zymograms to identify proteins with lipase activity
- to measure non-specific esterase activity and β-esterase enzyme activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3