1.07433
Pronase E
Sinônimo(s):
Streptomyces grisens neutral proteinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Formulário
solid
potência
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
from Streptomyces griseus 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4
Aplicação
Pronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Appearance (colour):slightly brown
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2