537088
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, Nuclease-Free
Widely used broad-spectrum protease mixture
Sinônimo(s):
Nuclease-Free Protease, Streptomyces griseus, Pronase® Protease, Pronase® Protease, Streptomyces griseus
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized
atividade específica
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: 10 mg/mL
atividade externa
Nuclease, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in single-cell preparations for cardiac side population (CSP) analysis
- in aflatoxin plasma biomarker assay
- to permeabilize Caenorhabditis elegans embryo for in vivo micrococcal nuclease digestion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2