PHR1437
Temozolomida
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3,4-Di-hidro-3-metil-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazina-8-carboxamida, 3-Metil-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-carboxamida, 4-Metil-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabiciclo[4.3.0]nona-2,7,9-trieno-9-carboxamida, 8-Carbamoil-3-metilimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-ona, NSC 362856
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1643543
família API
temozolomide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
chave InChI
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Temozolomide is an alkylating agent of the imidazotetrazine group. It is a chemotherapy drug, used in the treatment of anaplastic astrocytoma, glioblastoma multiforme and malignant metastatic melanoma, which works by arresting cancer cell growth.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)