5.00609
Temozolomide
Sinônimo(s):
Temozolomide, CCRG 81045, TMZ, 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide, NSC 362856, 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21c(nn[n]([c]2=O)C)c(nc1)C(=O)N
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
chave InChI
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA guanine residues
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Marchesi, F., et al. 2007. Pharmacol. Res.56, 275.
Chakravarti, A., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 4738.
Natsume, A., et al. 2005. Cancer Res.65, 7573.
Jen, J.F., et al. 2000. Pharm. Res.17, 1284.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3