Documentos Principais
SML3705
Sigma-Aldrich
Olaparib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(Cyclopropylcarbonyl)-4-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]piperazine, 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, AZD-2281, KU-0059436
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23FN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
434.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cc(cc1)C=C4NNC(=O)c5c4cccc5)C(=O)N2CCN(CC2)C(=O)C3CC3
InChI
1S/C24H23FN4O3/c25-20-8-5-15(14-21-17-3-1-2-4-18(17)22(30)27-26-21)13-19(20)24(32)29-11-9-28(10-12-29)23(31)16-6-7-16/h1-5,8,13-14,16,26H,6-7,9-12H2,(H,27,30)
chave InChI
JQYIJKFTPJWNFM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antineoplastic; Poly(ADP-ribose) polymerases-1 and 2 (PARP-1, PARP-2) inhibitor
Olaparib is an antineoplastic and potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerases-1 and 2 (PARP-1, PARP-2) with an IC50 of 5 nM for PARP-1 and an IC50 of 1 nM for PARP-2. Olaparib is indicated to treat breast cancer, ovarian cancer, fallopian tube cancer, peritoneal cancer, pancreatic cancer, and prostate cancer.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Allosteric regulation of DNA binding and target residence time drive the cytotoxicity of phthalazinone-based PARP-1 inhibitors
Cell Chemical Biology, 29(12), 1694-1708 (2022)