SML1396
Heclin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Acetylphenyl)-3-(5-ethyl-2-furanyl)-2-propenamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(CC)O2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c1-3-15-8-9-16(21-15)10-11-17(20)18-14-6-4-13(5-7-14)12(2)19/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)/b11-10+
chave InChI
SPTWXRJNCFIDRQ-ZHACJKMWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)