390062
Thiazole Orange
Dye content ~90 %
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-[(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl]quinolinium p-tosylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ~90%
técnica(s)
titration: suitable
pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
chave InChI
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?