Documentos Principais
P10402
Sigma-Aldrich
Perfluoropropyl iodide
98%
Sinônimo(s):
1-Iodoperfluoropropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Heptafluoropropyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
CF3CF2CF2I
Número CAS:
Peso molecular:
295.93
Beilstein:
1758822
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7.08 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.328 (lit.)
p.e.
41 °C (lit.)
densidade
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D E Dodd et al.
Drug and chemical toxicology, 21(2), 137-149 (1998-05-23)
Trifluoroiodomethane (CF3I) and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-1-iodopropane (C3F7I) have been considered as replacement candidates for halon fire suppressants due to their excellent fire extinguishant capabilities and low ozone depletion potential compared to halon fire extinguishants in use currently. As part of the process