Documentos Principais
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
Sinônimo(s):
2DMSO-CF3CF2I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12F5IO2S2
Peso molecular:
402.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95% (NMR)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n/D 1.432
densidade
1.561 at 25 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
sulfoxide
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
chave InChI
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
101.67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
794481-5ML4061838085566