794473
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
Sinônimo(s):
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n/D 1.461
densidade
1.495 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
fluoro
iodo
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
chave InChI
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)